4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32802-1G PC32802-250MG PC32802-5G
APOSPC32802-1GEA 136 EUR
APOSPC32802-1G APOSPC32802-250MG APOSPC32802-5G
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
4-Fluoro-2-methyl-5-nitroanisole
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27937156
Núm. CAS: 134882-63-6