3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32839-1G PC32839-250MG PC32839-5G
APOSPC32839-1GEA 212 EUR
APOSPC32839-1G APOSPC32839-250MG APOSPC32839-5G
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
3-Iodo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formula: C₇H₅F₃INO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20731076
Núm. CAS: 1365969-58-9