5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32840-1G PC32840-250MG PC32840-5G
APOSPC32840-1GEA 200 EUR
APOSPC32840-1G APOSPC32840-250MG APOSPC32840-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
5-Bromo-3-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28348375
Núm. CAS: 1807256-50-3