tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32843-1G PC32843-250MG
APOSPC32843-1GEA 151 EUR
APOSPC32843-1G APOSPC32843-250MG
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-fluoropropyl)carbamate
Formula: C₈H₁₆FNO₂
MW: 177,217 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD23703459
Núm. CAS: 178181-51-6