Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 386 EUR
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Formula: C₁₀F₁₈O₃
Pto. Ebullición: 137 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06248659
Núm. CAS: 308-28-1
UN: 3265
ADR: 8,III