4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC32846-1G PC32846-250MG PC32846-5G
APOSPC32846-1GEA 261 EUR
APOSPC32846-1G APOSPC32846-250MG APOSPC32846-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆H₂BrClF₂O₂S
MW: 291.498 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06409102
Núm. CAS: 874804-21-4
UN: 3261
ADR: 8 III