3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 59.6 EUR
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formula: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12190913
Núm. CAS: 866862-24-0