5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32849-1G PC32849-250MG PC32849-5G
APOSPC32849-1GEA 91.5 EUR
APOSPC32849-1G APOSPC32849-250MG APOSPC32849-5G
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
5-Fluoro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,138 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD27927511
Núm. CAS: 69464-49-9