(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Proveedor: Apollo Scientific
PC32856-1G PC32856-250MG PC32856-500MG PC32856-2.5G
APOSPC32856-1GEA 661 EUR
APOSPC32856-1G APOSPC32856-250MG APOSPC32856-500MG APOSPC32856-2.5G
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
(2-Bromo-4,5-difluorophenyl)methanamine
Formula: C₇H₆BrF₂N
MW: 222,03 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12546120
Núm. CAS: 1256238-50-2