5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Proveedor: Apollo Scientific
PC32869-1G PC32869-250MG PC32869-500MG PC32869-2.5G
APOSPC32869-1GEA 497 EUR
APOSPC32869-1G APOSPC32869-250MG APOSPC32869-500MG APOSPC32869-2.5G
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbonyl
Formula: C₆H₃Cl₂F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115396
Núm. CAS: 128564-57-8