(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32886-1G PC32886-250MG PC32886-5G
APOSPC32886-1GEA 613 EUR
APOSPC32886-1G APOSPC32886-250MG APOSPC32886-5G
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
(2,2-Difluorocyclopropyl)methanamine hydrochloride
Formula: C₄H₇F₂N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD26407844
Núm. CAS: 1426309-49-0