Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32888-1G PC32888-250MG
APOSPC32888-1GEA 178 EUR
APOSPC32888-1G APOSPC32888-250MG
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 4-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
MW: 208.186 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD30528090
Núm. CAS: 1709824-79-2