4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32889-1G PC32889-250MG
APOSPC32889-1GEA 493 EUR
APOSPC32889-1G APOSPC32889-250MG
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
4-Fluoro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₅FO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23708314
Núm. CAS: 1408060-30-9