Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32890-1G PC32890-250MG
APOSPC32890-1GEA 116 EUR
APOSPC32890-1G APOSPC32890-250MG
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-fluorobenzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD25956567
Núm. CAS: 1207537-69-6