6-Fluorobenzofuran
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32891-1G PC32891-250MG
APOSPC32891-1GEA 575 EUR
APOSPC32891-1G APOSPC32891-250MG
6-Fluorobenzofuran
6-Fluorobenzofuran
Formula: C₈H₅FO
MW: 136,123 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28654686
Núm. CAS: 24410-60-4