4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32894-1G PC32894-250MG
APOSPC32894-1GEA 1050 EUR
APOSPC32894-1G APOSPC32894-250MG
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
4-(3-Fluorophenyl)-3-methyl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Formula: C₉H₈FN₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03787480
Núm. CAS: 860650-60-8