4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32896-1G PC32896-250MG
APOSPC32896-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32896-1G APOSPC32896-250MG
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅F₂N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742299
Núm. CAS: 1817687-98-1