4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32897-1G PC32897-250MG
APOSPC32897-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32897-1G APOSPC32897-250MG
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,5-Difluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅F₂N₃O
MW: 197,142 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742300
Núm. CAS: 1817687-97-0