4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32899-1G PC32899-250MG
APOSPC32899-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32899-1G APOSPC32899-250MG
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3,4,5-Trifluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₄F₃N₃O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742301
Núm. CAS: 2379918-34-8