4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32900-1G PC32900-250MG
APOSPC32900-1GEA 84.1 EUR
APOSPC32900-1G APOSPC32900-250MG
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
4-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Formula: C₈H₅ClFN₃O
MW: 213,596 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31742298
Núm. CAS: 1346235-03-7