2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32904-1G PC32904-250MG
APOSPC32904-1GEA 0 EUR
APOSPC32904-1G APOSPC32904-250MG
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 96%
2-Oxo-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₅F₃O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06208287
Núm. CAS: 79478-02-7