2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32905-1G PC32905-250MG
APOSPC32905-1GEA 72.5 EUR
APOSPC32905-1G APOSPC32905-250MG
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid 95%
2-(3-Fluorophenyl)-2-oxoacetic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07698679
Núm. CAS: 79477-87-5