2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32907-1G
PC32907-250MG
APOSPC32907-1GEA
522
EUR
APOSPC32907-1G
APOSPC32907-250MG
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid 97%
2-(Carboxymethyl)-6-fluorobenzoic acid
Formula:
C₉H₇FO₄ MW: 198.148 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD20639259 Núm. CAS: 583881-07-6 |