2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32908-1G PC32908-5G PC32908-25G
APOSPC32908-1GEA 78.3 EUR
APOSPC32908-1G APOSPC32908-5G APOSPC32908-25G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₈H₆FNO₄
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD18426005
Núm. CAS: 753924-40-2