Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32909-1G PC32909-250MG PC32909-5G
APOSPC32909-1GEA 140 EUR
APOSPC32909-1G APOSPC32909-250MG APOSPC32909-5G
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Methyl 2-fluoro-4-methyl-5-nitrobenzoate
Formula: C₉H₈FNO₄
MW: 213,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD23863743
Núm. CAS: 753924-48-0