2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32910-1G PC32910-250MG
APOSPC32910-1GEA 174 EUR
APOSPC32910-1G APOSPC32910-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl alcohol
Formula: C₈H₈FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD28014049
Núm. CAS: 1806480-23-8