2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC32911-1G
PC32911-250MG
PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA
464
EUR
APOSPC32911-1G
APOSPC32911-250MG
APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formula:
C₈H₇BrFNO₂ MW: 248,049 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD28797798 Núm. CAS: 1803833-24-0 UN: 3261 ADR: 8,II |