4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32917-1G PC32917-250MG PC32917-5G
APOSPC32917-1GEA 140 EUR
APOSPC32917-1G APOSPC32917-250MG APOSPC32917-5G
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄Br₂F₂N₂
MW: 325.936 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922500
Núm. CAS: 2366994-44-5