5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32918-1G PC32918-250MG PC32918-5G
APOSPC32918-1GEA 89.9 EUR
APOSPC32918-1G APOSPC32918-250MG APOSPC32918-5G
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-[bromo(difluoro)methyl]-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄Br₂F₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922501
Núm. CAS: 1353778-39-8