2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32920-1G PC32920-250MG PC32920-5G
APOSPC32920-1GEA 48 EUR
APOSPC32920-1G APOSPC32920-250MG APOSPC32920-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-fluoro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922503
Núm. CAS: 2366994-42-3