2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32921-1G PC32921-250MG PC32921-5G
APOSPC32921-1GEA 53.8 EUR
APOSPC32921-1G APOSPC32921-250MG APOSPC32921-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrClF₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922504
Núm. CAS: 2366994-65-0