2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32922-1G
PC32922-250MG
PC32922-5G
APOSPC32922-1GEA
58
EUR
APOSPC32922-1G
APOSPC32922-250MG
APOSPC32922-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-chloro-1H-benzimidazole
Formula:
C₈H₄BrClF₂N₂ MW: 281,485 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD31922505 Núm. CAS: 1353778-40-1 |