2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32923-1G PC32923-250MG PC32923-5G
APOSPC32923-1GEA 77 EUR
APOSPC32923-1G APOSPC32923-250MG APOSPC32923-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄BrF₅N₂
MW: 315,037 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922506
Núm. CAS: 1353778-48-9