2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32924-1G PC32924-250MG PC32924-5G
APOSPC32924-1GEA 109 EUR
APOSPC32924-1G APOSPC32924-250MG APOSPC32924-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄BrF₅N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922507
Núm. CAS: 1353778-41-2