2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32925-1G PC32925-250MG PC32925-5G
APOSPC32925-1GEA 63.8 EUR
APOSPC32925-1G APOSPC32925-250MG APOSPC32925-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-(trifluoromethoxy)-1H-benzimidazole
Formula: C₉H₄BrF₅N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922508
Núm. CAS: 2366994-28-5