2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32929-1G PC32929-250MG PC32929-5G
APOSPC32929-1GEA 173 EUR
APOSPC32929-1G APOSPC32929-250MG APOSPC32929-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-4-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922512
Núm. CAS: 2366994-19-4