2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32930-1G PC32930-250MG PC32930-5G
APOSPC32930-1GEA 42.2 EUR
APOSPC32930-1G APOSPC32930-250MG APOSPC32930-5G
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
2-[Bromo(difluoro)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄BrF₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31922513
Núm. CAS: 1353778-45-6