2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32931-1G PC32931-250MG
APOSPC32931-1GEA 574 EUR
APOSPC32931-1G APOSPC32931-250MG
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01658394
Núm. CAS: 2338-31-0