2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32932-1G PC32932-250MG PC32932-5G
APOSPC32932-1GEA 623 EUR
APOSPC32932-1G APOSPC32932-250MG APOSPC32932-5G
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Trifluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₄F₃N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00796063
Núm. CAS: 14689-51-1