4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32934-1G PC32934-250MG
APOSPC32934-1GEA 415 EUR
APOSPC32934-1G APOSPC32934-250MG
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
4-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅BrF₂N₂
MW: 247,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22561277
Núm. CAS: 1388056-90-3