5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32935-1G PC32935-250MG
APOSPC32935-1GEA 574 EUR
APOSPC32935-1G APOSPC32935-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅BrF₂N₂
MW: 247,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20403496
Núm. CAS: 1256956-70-3