2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32937-1G PC32937-250MG PC32937-5G
APOSPC32937-1GEA 522 EUR
APOSPC32937-1G APOSPC32937-250MG APOSPC32937-5G
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-chloro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅ClF₂N₂
MW: 202,589 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20390822
Núm. CAS: 91437-08-0