2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32938-1G PC32938-250MG PC32938-5G
APOSPC32938-1GEA 208 EUR
APOSPC32938-1G APOSPC32938-250MG APOSPC32938-5G
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-4-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22561278
Núm. CAS: 189045-39-4