2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32940-1G PC32940-250MG
APOSPC32940-1GEA 348 EUR
APOSPC32940-1G APOSPC32940-250MG
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
2-(Difluoromethyl)-5-nitro-1H-benzimidazole
Formula: C₈H₅F₂N₃O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18909881
Núm. CAS: 97273-25-1