2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32943-1G PC32943-250MG
APOSPC32943-1GEA 0 EUR
APOSPC32943-1G APOSPC32943-250MG
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-3-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24449791
Núm. CAS: 1434127-29-3