2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32944-1G PC32944-250MG
APOSPC32944-1GEA 473 EUR
APOSPC32944-1G APOSPC32944-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
MW: 215,062 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21100009
Núm. CAS: 1353855-60-3