2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 347 EUR
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21100002
Núm. CAS: 1353853-80-1