2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC32946-1G
PC32946-250MG
APOSPC32946-1GEA
105
EUR
APOSPC32946-1G
APOSPC32946-250MG
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
2-Bromo-6-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula:
C₉H₈BrF MW: 215.062 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD24449783 Núm. CAS: 1415096-07-9 |