3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32947-1G PC32947-250MG
APOSPC32947-1GEA 654 EUR
APOSPC32947-1G APOSPC32947-250MG
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-2-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD31435752
Núm. CAS: 2137823-12-0