3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC32948-1G PC32948-250MG
APOSPC32948-1GEA 115 EUR
APOSPC32948-1G APOSPC32948-250MG
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
3-Bromo-4-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formula: C₉H₈BrF
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21099995
Núm. CAS: 1353854-28-0